Learn More
Hamilton™ Kundenspezifische Nadeln mit Luer-Lock-Metallansatz aus Edelstahl, Spitzentyp 5 oder AS
Die Metallnabe bildet die stabilste Verbindung zur Nadel und eignet sich somit perfekt für wiederholtes Septumdurchstechen.
401.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahl |
Produkttyp | Benutzerspezifische Luer-Lock-Nadel |
Menge | 6/Packung |
Art der Kanülenspitze | 5 oder AS |
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11553264
|
Hamilton™
7751-16 |
25 ga. |
401.00 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11513264
|
Hamilton™
7751-12 |
21 ga. |
483.00 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11503264
|
Hamilton™
7751-11 |
20 ga. |
484.00 CHF
6 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- In verschiedenen Gauges erhältlich
- Autoklavierbar
- Metallnaben aus vernickeltem Messing
- Kundenspezifische Länge
- Kompatibel mit Luer-Lock (TLL)-Spritzen aus PTFE
- Das Design wird durch eine Reihe universeller Normen gesteuert, die die Kompatibilität zwischen den Herstellern gewährleisten
- Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Benutzerspezifische Luer-Lock-Nadel | |
5 oder AS | |
Normkonus |
Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahl | |
6/Packung | |
TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Anschlüsse |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Kundenspezifische Nadeln mit Luer-Lock-Metallansatz aus Edelstahl, Spitzentyp 5 oder AS