Learn More
De Buyer™ Edelstahl-Schöpfer
Der De Buyer™ Edelstahl-Schöpfer besticht durch hohe Griffsicherheit dank des ergonomischen Griffs, in den Sie Ihren Daumen einführen können.
25.00 CHF - 443.00 CHF
Spezifikation
Material Edelstahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11967435
Unterlagen ansehen
De Buyer™
3021.20
2,06 l 635 mm
443.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11957435
Unterlagen ansehen
De Buyer™
302118
1.46 l 540 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11973674
Unterlagen ansehen
De Buyer™
3021.08
0,13 l 340 mm
25.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11903684
Unterlagen ansehen
De Buyer™
3021.14
0,67 l 140 mm
78.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11947435
Unterlagen ansehen
De Buyer™
3021.16
1 l 430 mm
282.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Breiter und fester 2.5 mm-Griff
  • Fester Haken am Ende des Griffs
  • Fassungsvermögen in Litern auf dem Griff eingraviert
  • Spülmaschinenfest