Learn More
De Buyer™ Edelstahl-Schöpfer
Der De Buyer™ Edelstahl-Schöpfer besticht durch hohe Griffsicherheit dank des ergonomischen Griffs, in den Sie Ihren Daumen einführen können.
Marke:  De Buyer™ 3021.20
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11967435
  • 443.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Breiter und fester 2.5 mm-Griff
  • Fester Haken am Ende des Griffs
  • Fassungsvermögen in Litern auf dem Griff eingraviert
  • Spülmaschinenfest
Spezifikation
Spezifikation
Gießpfanne
Für alle Behälter, einschließlich tiefer Töpfe
635 mm
2,06 l
Edelstahl
97 mm
Je