Learn More
De Buyer™ Edelstahl-Schöpfer
Der De Buyer™ Edelstahl-Schöpfer besticht durch hohe Griffsicherheit dank des ergonomischen Griffs, in den Sie Ihren Daumen einführen können.
Marke: De Buyer™ 302118
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Breiter und fester 2.5 mm-Griff
- Fester Haken am Ende des Griffs
- Fassungsvermögen in Litern auf dem Griff eingraviert
- Spülmaschinenfest
Spezifikation
Gießpfanne | |
Für alle Behälter, einschließlich tiefer Töpfe | |
540 mm | |
1.46 l |
Edelstahl | |
90 mm | |
Je |