Learn More
DWK Life Sciences Edelstahlflasche, mit DIN 168-1 Gewinde, GL 45 Artikelnummer.: 12696167
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences Edelstahlflasche, mit DIN 168-1 Gewinde, GL 45
Artikelnummer. 12696167 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
1500 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1500 mL
Artikelnummer. 12696167
Marke: DWK Life Sciences 299016006
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Korrosions- und beschädigungsbeständige Laborflasche.
The unbreakable steel bottle is ideal for storage applications where glass is not applicable, due to the risk of breakage or chemical incompatibility. Manufactured from corrosion resistant AISI Type 316L (1.4404) Stainless steel, and hygienically constructed with all welded seams. The bottle has a smooth inner surface finish that corresponds to IIIc (DIN 17441) with rounded inner edges for ease of cleaning. Polished and brushed durable exterior finish. The bottle has a GL 45 thread with a built-in pouring lip. Supplied without a cap, Stainless steel cap is available. It is fully compatible with all the GL 45 caps.
  • Hergestellt aus korrosionsbeständigem Edelstahl Typ AISI 316L (1.4404), hygienisch und mit Schweißnähten konstruiert
  • Polierte und gebürstete, langlebige Außenverkleidung
  • Durch die glatte innere Oberfläche, entspricht IIIc (DIN 17441), mit abgerundeten Innenkanten kann die Flasche leicht gereinigt werden
  • GL 45 Gewinde mit Ausgießkante
  • Kompatibel mit allen GL 45 Verschlüssen
  • Genormtes GL-Gewinde und abgestimmte Verschluss-Systeme für besonders dichten Verschluss und einfaches, sauberes Ausgießen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1500 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung, Transport und sichere Handhabung gefährlicher, gefährlicher und wertvoller Materialien; Lagerung und Transport lichtempfindlicher Materialien
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Edelstahlflasche, mit DIN 168-1 Gewinde, GL 45 >