Learn More
Bochem™ Instrumentenschale aus Edelstahl
Marke:  Bochem™ 8710
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10584451
  • 50.10 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Deckel mit Knopf.
  • B/T/H: 160/100/30mm
Spezifikation
Spezifikation
160 x 100 mm
30 mm
Edelstahl
100 mm
160 x 100 x 30 mm
160 mm
Gerätetablett
Je 1
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
Bochem™ Instrumentenschale aus Edelstahl > Abmessungen (L x B x H):160 x 100 x 30mm