Beschreibung
- Deckel mit Knopf.
- B/T/H: 300/150/100mm
Spezifikation
440 x 340 mm | |
20 mm | |
Edelstahl | |
340 mm | |
Rechteckig |
440 x 340 x 20 mm | |
440 mm | |
Gerätetablett | |
Je 1 | |
1392 g |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Katalogseite
DateigrößeVersion: 613.2 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Instrumentenschale aus Edelstahl > Abmessungen (L x B x H):440 x 340 x 20mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur