Learn More
RETSCH Mahlbecher aus Edelstahl
Verwenden Sie diese Mahlbecher für das trockene, nasse und kryogene Vermahlen kleiner Proben. Die Retsch™ Edelstahl-Mahlbecher verfügen über einen selbstzentrierenden Mechanismus und eine Schraubverschlussausführung für auslaufsicheres Mahlen.
334.00 CHF - 3665.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10504041
|
RETSCH
02.462.0057 |
Für MM 200 | 1.5 ml | N/A | ||||||
14821631
|
RETSCH
01.462.0331 |
Für CryoMill | 10 ml |
1170.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10034170
|
RETSCH
02.462.0061 |
Für MM 200 | 10 ml | N/A | ||||||
15300974
|
RETSCH
01.462.0313 |
Für EMAX | 125 mL |
3665.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15370994
|
RETSCH
01.462.0333 |
Für CryoMill | 35 ml |
1155.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15370964
|
RETSCH
01.462.0305 |
Für EMAX | 50 ml |
2660.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10232672
|
RETSCH
01.462.0214 |
Für Schwingmühle MM 301 | 35 ml |
1025.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10626275
|
RETSCH
01.462.0334 |
Für CryoMill | 25 ml |
1130.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10399770
|
RETSCH
02.462.0059 |
Für MM 200 | 5 ml | N/A | ||||||
Beschreibung
- Schraubverschluss-Mahlbecher
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Für den Gebrauch mit Retsch Mühlen
Spezifikation
Mahlbecher | |
Edelstahl |