Learn More
RETSCH Mahlbecher aus Edelstahl
Verwenden Sie diese Mahlbecher für das trockene, nasse und kryogene Vermahlen kleiner Proben. Die Retsch™ Edelstahl-Mahlbecher verfügen über einen selbstzentrierenden Mechanismus und eine Schraubverschlussausführung für auslaufsicheres Mahlen.
Marke: RETSCH 01.462.0334
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schraubverschluss-Mahlbecher
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Für den Gebrauch mit Retsch Mühlen
Spezifikation
Mahlbecher | |
25 ml | |
Für CryoMill | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Mahlbecher aus Edelstahl > Fassungsvermögen: 25 ml; für CryoMill
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur