Learn More
Cole-Parmer™ Griffinbecher aus Edelstahl
Diese Becher eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Cole-Parmer™ Messbesser im Griffin-Stil aus Edelstahl eignen sich ideal für allgemeines Rühren oder Messen von Lösungen. Die Becher gewährleisten dank ihres Ausgießrandes weniger Verschüttungen.
65.40 CHF - 321.00 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 426.7 °C |
Typ | Becher |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11762315
|
Cole-Parmer™
07205-30 |
125 mL |
65.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11782315
|
Cole-Parmer™
07205-50 |
600 ml |
76.23 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11712335
|
Cole-Parmer™
07205-60 |
1200 ml |
104.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11722335
|
Cole-Parmer™
07205-70 |
2000 mL |
135.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11732335
|
Cole-Parmer™
07205-80 |
3000 mL | N/A | |||||||
11742335
|
Cole-Parmer™
07205-90 |
4000 mL |
321.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Diese Becher eignen sich für zahlreiche Anwendungen.Cole-ParmerTM Messbesser im Griffin-Stil aus Edelstahl eignen sich ideal für allgemeines Rühren oder Messen von Lösungen.Die Becher gewährleisten dank ihres Ausgießrandes weniger Verschüttungen.
Griffin-Becher mit Ausgießer haben in der Nähe der Oberseite eine Markierung für volle Kapazität, um eine genaue Messung zu gewährleisten.- Langlebig, preiswerte Mischfunktion
- Hergestellt aus Edelstahl 304
- Nicht rostend
- Einfach zu reinigen
Spezifikation
Edelstahl | |
426.7 °C | |
Becher | |
Steril |