Learn More
Cole-Parmer™ Griffinbecher aus Edelstahl
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
600 ml
1200 ml
2000 mL
3000 mL
4000 mL
Beschreibung
Diese Becher eignen sich für zahlreiche Anwendungen.Cole-ParmerTM Messbesser im Griffin-Stil aus Edelstahl eignen sich ideal für allgemeines Rühren oder Messen von Lösungen.Die Becher gewährleisten dank ihres Ausgießrandes weniger Verschüttungen.
Griffin-Becher mit Ausgießer haben in der Nähe der Oberseite eine Markierung für volle Kapazität, um eine genaue Messung zu gewährleisten.
- Langlebig, preiswerte Mischfunktion
- Hergestellt aus Edelstahl 304
- Nicht rostend
- Einfach zu reinigen
Spezifikation
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 85 mm |
Kapazität (metrisch) | 600 ml |
Material | Edelstahl |
Höhe (metrisch) | 120 mm |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 426,7 °C |
Typ | Becher |
Sterilität | Steril |