Learn More
Agencinox™ Schale mit flachem Boden, aus Edelstahl
Diese Schalen eignen sich zur Dekontamination, in Operationssälen, Praxen, Kliniken sowie im Gesundheitswesen. Agencinox™ Flache Bodenschalen aus Edelstahl eignen sich optimal zur Aufnahme von Verbänden und anderen Gegenständen, die bei chirurgischen Eingriffen benötigt werden könnten.
36.36 CHF - 111.30 CHF
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Material | Rostfreier Stahl |
Form | Rund |
Typ | Schale mit flachem Boden |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11729503
|
Agencinox™
304 |
20 mL |
111.30 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11847503
|
Agencinox™
310A |
250 mL |
95.77 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11776533
|
Agencinox™
312 |
500 mL |
36.36 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11786533
|
Agencinox™
316 |
1000 mL |
74.94 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Lotionsschüsseln aus Edelstahl mit flachem Boden
- Autoklavierbar
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Flach | |
Rostfreier Stahl | |
Rund | |
Schale mit flachem Boden |