missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Agencinox™ Schale mit flachem Boden, aus Edelstahl
Diese Schalen eignen sich zur Dekontamination, in Operationssälen, Praxen, Kliniken sowie im Gesundheitswesen. Agencinox™ Flache Bodenschalen aus Edelstahl eignen sich optimal zur Aufnahme von Verbänden und anderen Gegenständen, die bei chirurgischen Eingriffen benötigt werden könnten.
Marke: Agencinox™ 312
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lotionsschüsseln aus Edelstahl mit flachem Boden
- Autoklavierbar
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Autoklavierbar | |
500 mL | |
Rund | |
60 mm |
Flach | |
Rostfreier Stahl | |
Schale mit flachem Boden | |
120 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur