Learn More
RETSCH Glasperlen für Mühlen
Zur Verwendung mit MM 200-Schwingmühlen.
Marke: RETSCH 22.222.0005
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für den Aufbruch biologischer Zellen
Spezifikation
Perlen | |
1 bis 1.5 mm | |
500 g |
Glas | |
Mischermühle MM 200 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Glasperlen für Mühlen > Durchmesser: 1 bis 1.5 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur