Learn More
Fisherbrand™ Zylindrische Schaufeln aus Edelstahl
Mit zylindrischen Schaufeln erhalten Sie optimale Ergebnisse beim Wägen und Handhaben von Proben und anderen Labormaterialien. Fisherbrand™ nahtlose Zylinderschaufeln aus Edelstahl eignen sich hervorragend zum Wiegen von Flüssigkeiten bis hin zu Edelsteinen und anderen Materialien und besonders für pharmazeutische Anwendungen.
124.80 CHF - 723.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Schaufel
Material Edelstahl
Autoklavierbar Autoklavierbar
Modell Zylindrisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für pharmazeutische Anwendungen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11588092
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
9050
1.000 ml N/A N/A N/A
12971521
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
9015
150 ml
124.80 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12981521
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
9035
500 ml
153.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11508102
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
9070
4000 mL
723.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahl-Schaufeln, nahtlose Ausführung, zylindrisch 
  • Besonders geeignet für pharmazeutische Anwendungen  
  • Ohne reaktive Oberflächen 
  • Es findet keine Absorption statt, was die GMP-Anforderungen erfüllt
  • Kratzer in der Schaufel verhindern Kreuzkontamination
Spezifikation
Spezifikation
Schaufel
Autoklavierbar
Geeignet für pharmazeutische Anwendungen
Edelstahl
Zylindrisch
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zylindrische Schaufeln aus Edelstahl