Learn More
Fisherbrand™ Zylindrische Schaufeln aus Edelstahl
Mit zylindrischen Schaufeln erhalten Sie optimale Ergebnisse beim Wägen und Handhaben von Proben und anderen Labormaterialien. Fisherbrand™ nahtlose Zylinderschaufeln aus Edelstahl eignen sich hervorragend zum Wiegen von Flüssigkeiten bis hin zu Edelsteinen und anderen Materialien und besonders für pharmazeutische Anwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ 9015
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12971521
  • 124.80 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahl-Schaufeln, nahtlose Ausführung, zylindrisch 
  • Besonders geeignet für pharmazeutische Anwendungen  
  • Ohne reaktive Oberflächen 
  • Es findet keine Absorption statt, was die GMP-Anforderungen erfüllt
  • Kratzer in der Schaufel verhindern Kreuzkontamination
Spezifikation
Spezifikation
Schaufel
Autoklavierbar
Zylindrisch
220 mm
Edelstahl
150 ml
Geeignet für pharmazeutische Anwendungen
100 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zylindrische Schaufeln aus Edelstahl > Kapazität: 150 ml