Learn More
Fisherbrand™ SKOPA INGA SöMMAR 370X115MM
Diese spaltfreien, nahtlosen Edelstahl-Schaufeln mit heller Oberfläche eignen sich besonders für pharmazeutische Anwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ 9060
Artikelnummer. 11598092
  • 471.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Keine Stoßfugen, Edelstahl, nahtlos, Spezifikation 316, helle Oberfläche
  • Zylindrische Schaufel aus Edelstahl 316, nahtlos
  • Besonders geeignet für Anwendungen in der Pharmazie 
  • Alle Oberflächen sind nicht-reaktiv, und es findet keine Absorption statt, erfüllt daher die GMP-Anforderungen
  • Auf Langlebigkeit ausgerichtet
  • Alle Oberflächen sind hochpoliert, wodurch sich die Reinigung vereinfacht
  • Können durch Autoklavieren sterilisiert werden
Spezifikation
Spezifikation
Zylindrische Schaufel
1500 mL
125 mm
Edelstahl
360 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ SKOPA INGA SöMMAR 370X115MM > Kapazität: 1500 ml