Learn More
Fisherbrand™ Zylindrisches Kalibriergewichtsset aus Edelstahl, Klasse F1 mit Zertifikat
Kalibrieren Sie Waagen der Klassen II und III. Fisherbrand™ Klasse F1 zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F2-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen vorgesehen.
1190.00 CHF - 3910.00 CHF
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15535109
|
Fisherbrand™
FB67824 |
1 bis 100 g |
1190.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15595129
|
Fisherbrand™
FB67850 |
1 g bis 5 kg |
3910.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15515129
|
Fisherbrand™
FB67842 |
1 g bis 1 kg |
2055.00 CHF
1 Einheit |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F 1
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
- Gemäß OIML R 111
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
F1 |