Learn More
Fisherbrand™ Zylindrisches Kalibriergewichtsset aus Edelstahl, Klasse F1 mit Zertifikat
Kalibrieren Sie Waagen der Klassen II und III. Fisherbrand™ Klasse F1 zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F2-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen vorgesehen.
Marke:  Fisherbrand™ FB67842
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15515129
  • 2055.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse F 1
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
  • Gemäß OIML R 111
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Spezifikation
F1
1 g bis 1 kg
1 g bis 1 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zylindrisches Kalibriergewichtsset aus Edelstahl, Klasse F1 mit Zertifikat > 1 g bis 1 kg