Learn More
Fisherbrand™ Zylindrisches Kalibriergewichtsset aus Edelstahl, Klasse E2
Zur Kalibrierung von Gewichten mit geringerer Genauigkeit. Zwiebel™ Klasse E2 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F1-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen der Genauigkeitsklasse I vorgesehen.
1090.00 CHF - 4735.00 CHF
Spezifikation
Klassifikation E2
Form Zylindrisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15565119
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67837
200 g
1435.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15565129
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67847
1 g bis 5 kg
4735.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15585119
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67839
1 g bis 1 kg
2275.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15505109
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB67821
1 bis 100 g
1090.00 CHF
1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse E 2
  • Gemäß OIML R 111
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Spezifikation
E2
Zylindrisch
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zylindrisches Kalibriergewichtsset aus Edelstahl, Klasse E2