Learn More
Fisherbrand™ Zylindrisches Kalibriergewichtsset aus Edelstahl, Klasse E2
Zur Kalibrierung von Gewichten mit geringerer Genauigkeit. Zwiebel™ Klasse E2 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F1-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen der Genauigkeitsklasse I vorgesehen.
Marke:  Fisherbrand™ FB67839
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15585119
  • 2275.00 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse E 2
  • Gemäß OIML R 111
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Spezifikation
E2
1 g bis 1 kg
1 g bis 1 kg
Zylindrisch
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zylindrisches Kalibriergewichtsset aus Edelstahl, Klasse E2 > 1 g bis 1 kg