Learn More
Sampling Systems™ Edelstahlflasche
Lagern Sie Flüssigkeiten und Pulver sicher mit diesen hochwertigen Edelstahlbehältern. Sampling Systems™ Edelstahlflaschen sind ideal für die Lagerung und den Transport von Pulvern und Flüssigkeiten.
289.00 CHF - 296.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15819721
|
Sampling Systems™
A836-1000 |
1.000 ml | 102 mm | 178 mm |
296.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15829721
|
Sampling Systems™
A836-500 |
500 ml | 83 mm | 148 mm |
289.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Mehrzweckbehälter
- Robuste Bauweise
- Nutfreie Innenkonstruktion
- Standarddeckel (Tri-Ferrulen-Ausführung BS4825-3)
- Alle Schweißnähte geschliffen und poliert
- Komplett mit Deckel, Silikondichtung (FDA-konform) und Befestigungsschelle
- 316 l Edelstahlgehäuse und Deckel
Spezifikation
Edelstahl (316L) | |
Tri-Ferrule |