Learn More
Sampling Systems™ Edelstahlflasche
Lagern Sie Flüssigkeiten und Pulver sicher mit diesen hochwertigen Edelstahlbehältern. Sampling Systems™ Edelstahlflaschen sind ideal für die Lagerung und den Transport von Pulvern und Flüssigkeiten.
Marke: Sampling Systems™ A836-1000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mehrzweckbehälter
- Robuste Bauweise
- Nutfreie Innenkonstruktion
- Standarddeckel (Tri-Ferrulen-Ausführung BS4825-3)
- Alle Schweißnähte geschliffen und poliert
- Komplett mit Deckel, Silikondichtung (FDA-konform) und Befestigungsschelle
- 316 l Edelstahlgehäuse und Deckel
Spezifikation
Edelstahl (316L) | |
Tri-Ferrule | |
178 mm |
1.000 ml | |
102 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Edelstahlflasche > Kapazität: 1000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur