Learn More
Bochem™ Pinzetten mit gebogener Spitze, aus Edelstahl
Aus Edelstahl. Bochem™ Pinzetten mit gebogener Spitze aus Edelstahl gewährleisten eine gute Griffsicherheit.
6.20 CHF - 13.55 CHF
Spezifikation
Spitzenform | Gebogen |
---|---|
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Produkttyp | Pinzette |
Typ | Pinzette |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10623462
|
Bochem™
1019 |
105 mm | N.A. |
7.45 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10651542
|
Bochem™
1140 |
105 mm | Führungsstift |
9.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10224371
|
Bochem™
1141 |
115 mm | Führungsstift |
6.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10366051
|
Bochem™
1021 |
130 mm | N.A. |
13.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10366241
|
Bochem™
1142 |
130 mm | Führungsstift |
8.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10120501
|
Bochem™
1024 |
200 mm | N.A. |
12.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10661542
|
Bochem™
1143 |
145 mm | Führungsstift |
7.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Scharfe gebogene Spitze
Spezifikation
Gebogen | |
1/Packung | |
Pinzette | |
Pinzette |