Learn More
Bochem™ Pinzetten mit gebogener Spitze, aus Edelstahl
Aus Edelstahl. Bochem™ Pinzetten mit gebogener Spitze aus Edelstahl gewährleisten eine gute Griffsicherheit.
Marke: Bochem™ 1143
Beschreibung
- Scharfe gebogene Spitze
Spezifikation
Gebogen | |
Edelstahl | |
Pinzette | |
Pinzette |
1/Packung | |
145 mm | |
Führungsstift |
Katalogseite
DateigrößeVersion: 192.3 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Pinzetten mit gebogener Spitze, aus Edelstahl > Länge:145mm, Edelstahl, mit Führungsstift
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur