Learn More
Nickel Electro™ Becher aus Edelstahl
Nickel Electro™ Edelstahlbecher mit Deckel und Griff für komplett nahtlose, fugenfreie Außenflächen.
69.70 CHF - 156.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12767856
|
Nickel Electro™
11001 |
1000 ml |
69.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12777856
|
Nickel Electro™
11002 |
2000 ml |
98.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12787856
|
Nickel Electro™
11003 |
3000 ml |
115.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12797856
|
Nickel Electro™
11004 |
5 l |
156.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Edelstahl
- Mit Deckel
- Nahtloses und fugenfreies Gehäuse
- Nicht magnetisch
- Der flache Sockel gewährleistet Stabilität
- Alle Oberflächen sind nicht-reaktiv, und es findet keine Absorption statt
- Alle Oberflächen sind hochpoliert und erleichtern so die Reinigung
- Können durch Autoklavieren sterilisiert werden
Spezifikation
Edelstahl | |
Deckel, Griff | |
Becher |