Learn More
Nickel Electro™ Becher aus Edelstahl Artikelnummer.: 12767856
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickel Electro™ Becher aus Edelstahl
Artikelnummer. 12767856 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
1000 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5 l
Artikelnummer. 12767856
Marke: Nickel Electro™ 11001
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nickel Electro™ Edelstahlbecher mit Deckel und Griff für komplett nahtlose, fugenfreie Außenflächen.
  • Edelstahl
  • Mit Deckel
  • Nahtloses und fugenfreies Gehäuse
  • Nicht magnetisch
  • Der flache Sockel gewährleistet Stabilität
  • Alle Oberflächen sind nicht-reaktiv, und es findet keine Absorption statt
  • Alle Oberflächen sind hochpoliert und erleichtern so die Reinigung
  • Können durch Autoklavieren sterilisiert werden
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 100 mm
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 130 mm
Enthält Deckel, Griff
Typ Becher
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Becher aus Edelstahl >