Learn More
Caframo™ Turbine 3 blade propellor only with set of screws
Zum Mischen mit hoher Scherwirkung und mäßigem Vortexen. Konstruktion aus elektropoliertem Edelstahl 316L.
45.45 CHF
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Welle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Welle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12937126
![]() |
Caframo™
A551 |
8 mm |
45.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12947126
![]() |
Caframo™
A553 |
9,5 mm |
45.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Elektropolierter Edelstahl 316L
- Chemisch inert und korrosionsbeständig
- Zum Mischen mit hoher Scherwirkung und mäßigem Vortexen
- Stellschrauben im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
50 mm | |
Turbine, Radialfluss |