Learn More
Caframo™ Turbine 3 blade propellor only with set of screws
GREENER_CHOICE
Zum Mischen mit hoher Scherwirkung und mäßigem Vortexen. Konstruktion aus elektropoliertem Edelstahl 316L.
Marke:  Caframo™ A553
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12947126
  • 45.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Elektropolierter Edelstahl 316L
  • Chemisch inert und korrosionsbeständig
  • Zum Mischen mit hoher Scherwirkung und mäßigem Vortexen
  • Stellschrauben im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
50 mm
9,5 mm
Turbine, Radialfluss
Stainless Steel (316L)
Name des Produkts
Caframo™ Turbine 3 blade propellor only with set of screws > Turbine A553; Rotorblattdurchmesser: 50 mm; Durchmesser der Bohrung: 9,5 mm;