Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Schöpflöffel, 1000 mm lang
Leicht zu verwenden und für eine Vielzahl von Flüssigkeiten geeignet. Der Sampling Systems™ 1000 mm lange Edelstahl-Schöpflöffel eignet sich ideal für die Entnahme von Oberflächenproben in einer Vielzahl von Umgebungen.
105.00 CHF - 149.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schöpflöffel |
---|---|
Material | Edelstahl (316L) |
Länge (metrisch) | 1000 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12798726
|
Sampling Systems™
5005B-500 |
500 ml | 90 mm Außendurchmesser des Bechers |
149.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15138086
|
Sampling Systems™
5005B-100 |
100 ml | 39 mm Außendurchmesser des Bechers |
105.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15168086
|
Sampling Systems™
5005B-250 |
250 ml | 65 mm Außendurchmesser des Bechers |
119.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Edelstahl 316L
- Vollständig geschweißte Konstruktion
- Mattierte Oberfläche
- Anwenderfreundlich
- Für Probenahmen von Flüssigkeiten
Spezifikation
Schöpflöffel | |
Edelstahl (316L) | |
1000 mm |