Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Schöpflöffel, 1000 mm lang
Leicht zu verwenden und für eine Vielzahl von Flüssigkeiten geeignet. Der Sampling Systems™ 1000 mm lange Edelstahl-Schöpflöffel eignet sich ideal für die Entnahme von Oberflächenproben in einer Vielzahl von Umgebungen.
Marke:  Sampling Systems™ 5005B-500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12798726
  • 149.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
  • Hergestellt aus Edelstahl 316L
  • Vollständig geschweißte Konstruktion
  • Mattierte Oberfläche
  • Anwenderfreundlich
  • Für Probenahmen von Flüssigkeiten
Spezifikation
Spezifikation
Schöpflöffel
90 mm Außendurchmesser des Bechers
1000 mm
Edelstahl (316L)
500 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Edelstahl-Schöpflöffel, 1000 mm lang > dimCapacityMetric: 500 ml