Learn More
Karl Hecht™ Stabilisierungslösung
Verhindert Algen-/Bakterienwachstum und stoppt die Geruchsbildung in Wasserbädern. Karl Hecht™ Assistent™ ThermoClean™ DC Stabilisierungslösung eignet sich für alle Arten von Thermostaten und Umwälzpumpen aus Metall, Glas oder Kunststoff.
49.00 CHF
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10449591
|
Karl Hecht™
43170003 |
Klar |
49.00 CHF
100 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- Lösungsmittelfrei
- Nur geringe pH-Veränderungen im Wasser
- Verhindert die Bildung von Schaum, auch bei starker Zirkulation
- Keine Hindernisse in Schläuchen und Temperaturregelungssystemen
- Kann auch für geschlossene Temperaturregelsysteme verwendet werden
- Frei von aggressiven Phosphaten und oxidierenden oder reduzierenden Substanzen
- In blau oder in durchsichtig verfügbar
Spezifikation
Stabilisierende Lösung | |
100 mL |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Stabilising Solution for Water Baths ThermoClean DC
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides,Poly (N,N-Dimethyl-2-hidroxypropyl) ammonium Chloride
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Hecht™ Stabilisierungslösung