Learn More
Fisherbrand™ ST-30C-Serie Stereomikroskop
Für Lernumgebungen entwickelt und konstruiert. Das Fisherbrand™ ST-30C Serie Stereo-Mikroskop ist wahlweise mit der innovativen kabellosen LED-Beleuchtung oder einem konventionellen Wolfram-Beleuchtungssystem lieferbar.
178.00 CHF - 295.00 CHF
Spezifikation
Ausführungsart Optisch: Greenough
Vergrößerungsleistung 2 x bis 4 x
Gewicht (angloamerikanisch) 5.9 lb.
Gewicht (metrisch) 2,7 kg
Abmessungen (L x B x H) 19 x 11,5 x 28,5 cm (7,4 x 4,5 x 11,2 in.)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Beleuchtungsart Elektrische Anforderungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Beleuchtungsart Elektrische Anforderungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
11702656
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
PS30425201
ST-30C-2LOO. Wolfram 220 V
178.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15254878
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
PS3045B201
ST-30C-6LED. LED Ladegerät 100 - 240 V/Wiederaufladbare Batterien
295.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entwickelt und Entworfen für die Lehre
  • Auswahl zwischen innovativer, kabelloser LED-Beleuchtung für hellere und schärfere Bilder durch ‘kaltes’ Licht oder einem herkömmlichen Wolfram-Beleuchtungssystem
Spezifikation
Spezifikation
Optisch: Greenough
5.9 lb.
19 x 11,5 x 28,5 cm (7,4 x 4,5 x 11,2 in.)
Binokular, Rückansicht, 45° geneigt
Je 1
2 x bis 4 x
2,7 kg
Mikroskop
WF10X/20 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ ST-30C-Serie Stereomikroskop