Learn More
Buerkle™ Schlauchklemme Quetsch-Fix
Mit diesen Klemmen lassen sich Schläuche je nach Bedarf teilweise oder vollständig zusammendrücken. Buerkle™ Squeeze-Fix Schlauchklemmen sind aus POM gefertigt, rostfrei und für die Anwendung mit einer Hand geeignet. Permanent elastisch, hygienisch und sterilisierbar.
0.85 CHF - 6.50 CHF
Spezifikation
Material POM
Zur Verwendung mit 1 bis 5 mm
Farbe Weiß
Produkttyp Squeeze-fix Schlauchklemme
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Gesamtlänge (metrisch) Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gesamtlänge (metrisch) Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10283602
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8618-0001
25 mm 1 bis 5 mm
0.85 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10243652
Unterlagen ansehen
Buerkle™
8618-0002
40 mm 3 bis 10 mm
6.40 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10253652
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Buerkle™
8618-0003
55 mm 6 bis 15 mm
6.50 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit diesen Klemmen können Schläuche nach Bedarf teilweise oder vollständig zugequetscht werden.
  • Einhändig handhabbar
  • Aus Polyoxylmethylen-Kunststoff (POM)
  • Keine rostenden Teile
  • Beständig elastisch und hygienisch
  • Weiß
  • Sterilisierbar
Spezifikation
Spezifikation
POM
1 bis 5 mm
Weiß
Squeeze-fix Schlauchklemme
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Schlauchklemme Quetsch-Fix