Learn More
Buerkle™ Schlauchklemme Quetsch-Fix
Mit diesen Klemmen lassen sich Schläuche je nach Bedarf teilweise oder vollständig zusammendrücken. Buerkle™ Squeeze-Fix Schlauchklemmen sind aus POM gefertigt, rostfrei und für die Anwendung mit einer Hand geeignet. Permanent elastisch, hygienisch und sterilisierbar.
Marke: Buerkle™ 8618-0003
5.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit diesen Klemmen können Schläuche nach Bedarf teilweise oder vollständig zugequetscht werden.- Einhändig handhabbar
- Aus Polyoxylmethylen-Kunststoff (POM)
- Keine rostenden Teile
- Beständig elastisch und hygienisch
- Weiß
- Sterilisierbar
Spezifikation
POM | |
Schläuche | |
Weiß |
55 mm | |
6 bis 15 mm | |
Squeeze-fix Schlauchklemme |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30