Learn More
DWK Life Sciences™ Vierkantfuß, für Glaskeramik Laborschutzplatte
Ideal zur Halterung für Glaskeramikplatten.
220.00 CHF - 285.00 CHF
Spezifikation
Material | Chrom-Nickel-Stahl |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Plattenhalter für Glaskeramikplatten; Heizung; für Glaskeramik Laborschutzplatte |
Anzahl pro Packung | 5/Packung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15262109
|
DWK Life Sciences™
290775302 |
135 mm |
220.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15272109
|
DWK Life Sciences™
290775705 |
155 mm |
244.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11742909
|
DWK Life Sciences™
290775808 |
175 mm |
285.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Im Laborbereich werden häufig Lösungen erwärmt. Dieser Arbeitsschritt kann durch unterschiedliche Techniken stattfinden z.B. im Wasser- oder Sandbad, mithilfe einer Heizhaube oder klassisch unter Verwendung eines Bunsenbrenners. Wird als Heizquelle der Bunsenbrenner verwendet, empfiehlt sich die Verwendung eines Statives bzw. Vierkantfusses und einer entsprechenden Glaskeramikplatte. Das zu erwärmende Gefäß wird auf die Glaskeramikplatte gestellt, der Bunsenbrenner darunter.Verschmutzungen der Glaskeramikplatte können mit Hilfe des Reinigungsschabers entfernt werden.
- Halterplatte: Stahl 1.4301, Stativfüße: Stahl 1.4305
- Aus temperaturbeständigem Chrom-Nickelstahl
- Sehr gutes Standverhalten durch vier Füße und stabile Bauart
Spezifikation
Chrom-Nickel-Stahl | |
Plattenhalter für Glaskeramikplatten; Heizung; für Glaskeramik Laborschutzplatte | |
5/Packung |