Learn More
DWK Life Sciences™ Vierkantfuß, für Glaskeramik Laborschutzplatte
Ideal zur Halterung für Glaskeramikplatten.
Marke:  DWK Life Sciences™ 290775705
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15272109
  • 244.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Im Laborbereich werden häufig Lösungen erwärmt. Dieser Arbeitsschritt kann durch unterschiedliche Techniken stattfinden z.B. im Wasser- oder Sandbad, mithilfe einer Heizhaube oder klassisch unter Verwendung eines Bunsenbrenners. Wird als Heizquelle der Bunsenbrenner verwendet, empfiehlt sich die Verwendung eines Statives bzw. Vierkantfusses und einer entsprechenden Glaskeramikplatte. Das zu erwärmende Gefäß wird auf die Glaskeramikplatte gestellt, der Bunsenbrenner darunter.Verschmutzungen der Glaskeramikplatte können mit Hilfe des Reinigungsschabers entfernt werden.
  • Halterplatte: Stahl 1.4301, Stativfüße: Stahl 1.4305
  • Aus temperaturbeständigem Chrom-Nickelstahl
  • Sehr gutes Standverhalten durch vier Füße und stabile Bauart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Chrom-Nickel-Stahl
Plattenhalter für Glaskeramikplatten; Heizung; für Glaskeramik Laborschutzplatte
5/Packung
155 mm
210 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ Vierkantfuß, für Glaskeramik Laborschutzplatte > Für Platte mit 155 x 155 mm