Learn More
Kartell™ Quadratische Flaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 mL
100 mL
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 mL
Beschreibung
Space saving bottles, ideal for long term storage of solid or liquid samples, even with medium-high viscosity, pasty or granular materials. Easy grip caps can be wired down for security. Accurate graduation and semi-transparent walls allow a clear and precise reading of the content.
- Seal granted by quality of both cap and mouth thread, presence of undercap.
- Permanent graduation printed in relief externally.
- SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO EC Regulation 10/2011.
- They are safe from the point of view of the raw materials used according to 1907/2006 (REACH), BSE / TSE and 2002/95/EC (RoSH).
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 25 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0.85 oz. |
Farbe | Natural |
Material | Polyethylene |
Sterilität | Unsteril |
Zertifizierung/Konformität | EC Regulation 10/2011, 1907/2006 (REACH), BSE / TSE, 2002/95/EC (RoSH) |
Closure Included | Yes |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Einwegprodukt | Reusable |
Graduated | Yes |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Quadratische Flaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur