Learn More
Azlon™ quadratische, durchscheinende, graduierte HDPE-Flaschen mit Steckverschlüssen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Beschreibung
Lagern einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen mit diesen quadratischen Flaschen mit Graduierung.AzlonTM quadratische lichtdurchlässige graduierte HDPE-Flaschen mit Verschlusskappen eignen sich für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß den EU- und US-Vorschriften.
- Hochbelastbare quadratische Flaschen mit Einsteckversiegelung und Schraubverschluss
- Mit Vorrichtung für das Anbringen eines Manipulationsnachweisdrahts zwischen den grifffesten Kappen und dem Hals
- Eingegossene Graduierungen für eine ungefähre Bestimmung des Volumens
- Platzsparendes Design
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 25 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0,84 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 18 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung für flüssige oder Feststoffe |
Material | HDPE |
Länge (metrisch) | 32 mm |
Anzahl pro Packung | 10/Packung |
Breite (metrisch) | 32 mm |
Verschlussfarbe | Durchscheinend |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Dokumentation
Product Information
Product Information
Product information
DateigrößeVersion: 2 MB
Product information
DateigrößeVersion: 3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ quadratische, durchscheinende, graduierte HDPE-Flaschen mit Steckverschlüssen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur