Learn More
uvex Sport Black PU 65948 Low Shoe - Width 11
Offers first-class wearer comfort with a sporty design; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
146.00 CHF
Spezifikation
Farbe Schwarz
Material Textil
Sohlenmaterial Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU)
Zehenmaterial Komposit
Einwegprodukt Nein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 18
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17222781
Unterlagen ansehen
uvex
6594835
35
146.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17232781
Unterlagen ansehen
uvex
6594836
36
146.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17242781
Unterlagen ansehen
uvex
6594837
37
146.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17252781
Unterlagen ansehen
uvex
6594838
38
146.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17262781
Unterlagen ansehen
uvex
6594839
39
146.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17272781
Unterlagen ansehen
uvex
6594840
40
146.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17282781
Unterlagen ansehen
uvex
6594841
41
146.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17292781
Unterlagen ansehen
uvex
6594842
42
146.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17202791
Unterlagen ansehen
uvex
6594843
43
146.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17212791
Unterlagen ansehen
uvex
6594844
44
146.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17222791
Unterlagen ansehen
uvex
6594845
45
146.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17232791
Unterlagen ansehen
uvex
6594846
46
146.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17242791
Unterlagen ansehen
uvex
6594847
47
146.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17252791
Unterlagen ansehen
uvex
6594848
48
146.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17262791
Unterlagen ansehen
uvex
6594849
49
146.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17272791
Unterlagen ansehen
uvex
6594850
50
146.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17282791
Unterlagen ansehen
uvex
6594851
51
146.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17292791
Unterlagen ansehen
uvex
6594852
52
146.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Uvex 1 Sport Shoe 6594.8 S1 SRC
  • Modern, ultra-lightweight and flexible S1 safety shoe
  • Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
  • All sole materials are free of silicones plasticizers and other paint wetting impairment substances
  • Meets ESD specification with leakage resistance less than 35 megohms
  • 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good lateral stability, no thermal conductivity
  • Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with excellent slip resistance
  • Made with new developed technology for exceptional wearer comfort, climate-optimizes and breathable materials
  • Virtually seam-free construction made from high-tech materials to eliminate pressure points
  • Removable anti-static comfortable insole with moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
  • Soft, padding on collar and tongue
  • For light applications
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 6594.8
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Sizes: 35 to 52
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU)
Nein
Unisex
Uvex 1
Nein
SRC
Textil
Komposit
EN ISO 20345:2011
Standardbreite
Ja
S1
ESD Safety Shoe
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Sport Black PU 65948 Low Shoe - Width 11