Learn More
uvex Sport Black PU 65948 Low Shoe - Width 11
Offers first-class wearer comfort with a sporty design; low weight, climate-optimizes high-tech materials and ergonomic outsole
Marke:  uvex 6594844
97.91 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17212791
  • 146.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Uvex 1 Sportschuh 6594.8 S1 SRC
  • Moderner, ultraleichter und flexibler S1-Sicherheitsschuh
  • Hergestellt aus synthetischen Materialien, geeignet für Menschen mit Chromallergie
  • Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen.
  • Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Ableitwiderstand von weniger als 35 Megaohm
  • 100 % metallfreie Uvex Xenova™ Zehenkappe
  • Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit
  • Ergonomisch gestaltete Außensohle aus doppeldichtem Polyurethan mit ausgezeichneter Rutschfestigkeit
  • Hergestellt mit neuester Technologie für außergewöhnlichen Tragekomfort, klimaoptimierte und atmungsaktive Materialien
  • Praktisch nahtfreier Aufbau aus Hightech-Materialien zur Vermeidung von Druckpunkten
  • Abnehmbare antistatische bequeme Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransport und zusätzlicher Stoßdämpfung um Ferse und Vorderfuß
  • Weich, Polsterung an Bund und Zunge
  • Für leichte Anwendungen
  • Zertifiziert mit Uvex Medicare für individuelle, orthopädische Einlegesohlen und individuelle Anpassungen der Sohleneinheit wie Gesamterhöhung, Innen- und Außenerhöhung und andere Lösungen
  • Artikel Nr. 6594.8
  • Norm EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Größen: 35 bis 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
44
Komposit
EN ISO 20345:2011
Standardbreite
Ja
S1
ESD Safety Shoe
Textil
Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU)
Nr.
Unisex
Uvex 1
Nein
SRC