Learn More
Vernickelter Schwamm mit 1 % Molybdän, Alfa Aesar™
36.91 CHF - 119.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7697-37-2 |
---|---|
Summenformel | HNO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 63.01 |
MDL-Nummer | MFCD00011349 |
InChI-Schlüssel | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide |
PubChem CID | 944 |
ChEBI | CHEBI:48107 |
IUPAC-Name | Salpetersäure |
SMILES | O[N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15462057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044869.22 |
100 g | N/A | ||||||
15472057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044869.36 |
500 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
7697-37-2 | |
63.01 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
944 | |
Salpetersäure |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide | |
CHEBI:48107 | |
O[N+]([O-])=O |
Spezifikation
Nickel | |
Suspensions | |
MFCD00011349 | |
Insoluble in water. | |
O[N+]([O-])=O | |
63.01 | |
CHEBI:48107 | |
Schwamm, mit 1%-igem Molybdän aktiviert |
7697-37-2 | |
HNO3 | |
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
Salpetersäure | |
944 | |
Odorless |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P210-P222-P235+P410-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
H250-H317-H350-H372-X
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.2, Packaging Group: II
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vernickelter Schwamm mit 1 % Molybdän, Alfa Aesar™