Learn More
Vernickelter Schwamm mit 1 % Molybdän, Alfa Aesar™ Artikelnummer.: 15462057
Vernickelter Schwamm mit 1 % Molybdän, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 15462057
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 15462057
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044869.22
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel
Aussehen Suspensions
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Geruch Odorless
Form Schwamm, mit 1%-igem Molybdän aktiviert
Name des Produkts
Vernickelter Schwamm mit 1 % Molybdän, Alfa Aesar™ >