Learn More
Cytiva Zentrifugationsadapter für Schwerkraftsäulen
Ringe aus Polypropylen zum Einsatz in Schwerkraftsäulen bei Anwendung des Zentrifugierprotokolls
17.55 CHF - 22.70 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Praktische und schnelle Reinigung mit hoher Reproduzierbarkeit und dem Potenzial für einen hohen Durchsatz durch parallele Ausführung mehrerer Proben, hohe Entsalzungskapazität, Verwendung des Zentrifugationsprotokolls mit allen Schwerkraftsäulen. |
---|---|
Material | Polypropylen |
Menge | 10 Packung |
Typ | Spin-Säulen-Adapter |
Produktcode | Marke | Säulentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11717829
|
Cytiva
28-9232-45 |
For PD-10 Desalting Column |
22.70 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11707829
|
Cytiva
28-9232-44 |
For PD MidiTrap G-25 Column |
22.70 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11797819
|
Cytiva
28-9232-43 |
For PD MiniTrap G-25 Column |
17.55 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Praktische Verbindungsstücke ermöglichen das Rotieren aller Schwerkraftsäulen.
Spezifikation
Praktische und schnelle Reinigung mit hoher Reproduzierbarkeit und dem Potenzial für einen hohen Durchsatz durch parallele Ausführung mehrerer Proben, hohe Entsalzungskapazität, Verwendung des Zentrifugationsprotokolls mit allen Schwerkraftsäulen. | |
Polypropylen | |
10 Packung | |
Spin-Säulen-Adapter |