Learn More
Cytiva Zentrifugationsadapter für Schwerkraftsäulen
Ringe aus Polypropylen zum Einsatz in Schwerkraftsäulen bei Anwendung des Zentrifugierprotokolls
Marke: Cytiva 28-9232-45
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Praktische Verbindungsstücke ermöglichen das Rotieren aller Schwerkraftsäulen.
Spezifikation
Praktische und schnelle Reinigung mit hoher Reproduzierbarkeit und dem Potenzial für einen hohen Durchsatz durch parallele Ausführung mehrerer Proben, hohe Entsalzungskapazität, Verwendung des Zentrifugationsprotokolls mit allen Schwerkraftsäulen. | |
10 Packung | |
Spin-Säulen-Adapter |
Polypropylen | |
Bequeme und schnelle Reinigung mit hoher Reproduzierbarkeit für hohen Durchsatz bei der Verarbeitung mehrerer Proben in der PD-10- Entsalzungssäule für die Zentrifugation | |
For PD-10 Desalting Column |