Learn More
Heidolph™ Spinne mit Destillierhülsen
For use with rotary evaporators
488.00 CHF - 1785.00 CHF
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Typ | Spinne mit Distillationshülse |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotationsverdampfer |
Volumen (metrisch) | 20 ml (pro Röhrchen) |
Beschreibung
Standardschliff ist NS 29/32, auf Wunsch auch mit dem Schliff NS 24/29 lieferbar.
Spezifikation
Glas | |
Spinne mit Distillationshülse | |
Rotationsverdampfer | |
20 ml (pro Röhrchen) |