Learn More
Heidolph™ Spinne mit Destillierhülsen
For use with rotary evaporators
Marke:  Heidolph™ 15-300-005-09
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10279791
  • 488.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Spinne ist mit Normverbinder NS 29/32 ausgestattet, aber auch mit Schliffverbindungen NS 24/29 erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Glas
Rotationsverdampfer
20 ml (pro Röhrchen)
Spinne mit Distillationshülse
6 Destillationshülsen