Learn More
Heidolph™ Spinne mit Destillierhülsen
For use with rotary evaporators
Marke: Heidolph™ 15-300-005-11
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Spinne ist mit Normverbinder NS 29/32 ausgestattet, aber auch mit Schliffverbindungen NS 24/29 erhältlich.
Spezifikation
Glas | |
Rotationsverdampfer | |
20 ml (pro Röhrchen) |
Spinne mit Distillationshülse | |
20 Destillationshülsen |