Learn More
3M™ Speedglas™-Außenschutzplatte 9000
3M™ Speedglas™-Außenschutzplatte 9000 für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™-Schweißhelmen der Serie 9000.
61.45 CHF - 555.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166, EN166:BT |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Speedglas™ Schweißhelm der Serie 9000 |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Äußere Schutzplatte |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15729637
|
3M™
7000000206 |
Hitzebeständig |
66.80 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15780048
|
3M™
7100016860 |
Standard |
555.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15799627
|
3M™
7000000183 |
Kratzfest |
61.45 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ersatzteil für Originalschutzplatte, wenn Gruben oder Kratzer auftreten
- Um maximale Sicherheit und Komfort zu gewährleisten, sollten Sie Ihre Ausrüstung regelmäßig überprüfen
- Reinigen Sie die Teile regelmäßig mit einem weichen Tuch und ersetzen Sie sie, wenn Gruben oder Kratzer auftreten
Spezifikation
EN 166, EN166:BT | |
Speedglas™ Schweißhelm der Serie 9000 | |
Durchsichtig | |
Äußere Schutzplatte |