Learn More
3M™ Speedglas™-Außenschutzplatte 9000
3M™ Speedglas™-Außenschutzplatte 9000 für die Verwendung mit 3M™ Speedglas™-Schweißhelmen der Serie 9000.
Marke:  3M™ 7000000183
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15799627
  • 65.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ersatzteil für Originalschutzplatte, wenn Gruben oder Kratzer auftreten
  • Um maximale Sicherheit und Komfort zu gewährleisten, sollten Sie Ihre Ausrüstung regelmäßig überprüfen
  • Reinigen Sie die Teile regelmäßig mit einem weichen Tuch und ersetzen Sie sie, wenn Gruben oder Kratzer auftreten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 166‎, EN166:BT
Durchsichtig
Kratzfest
Speedglas™ Schweißhelm der Serie 9000
Äußere Schutzplatte